Merck
W464755
Sigma-Aldrich
Geranium thiazole
≥98%, FG
Synonym(e):
4,5-Dimethyl-2-isobutyl thiazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.29
FEMA-Nummer:
4647
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
15.078
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
geranium; green; nutty; vegetable; earthy
SMILES String
CC(C)Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C9H15NS/c1-6(2)5-9-10-7(3)8(4)11-9/h6H,5H2,1-4H3
InChIKey
NSVPHVLZAKJSGV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)