Merck
W412333
Sigma-Aldrich
(E)-Geranyl valerate
≥97%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.37
FEMA-Nummer:
4123
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.150
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; pineapple; rose
InChI
1S/C15H26O2/c1-5-6-10-15(16)17-12-11-14(4)9-7-8-13(2)3/h8,11H,5-7,9-10,12H2,1-4H3/b14-11+
InChIKey
CVSWGLSBJFKWMW-SDNWHVSQSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)