Wichtige Dokumente
W444165
Jasmolactone
≥95%
Synonym(e):
Petal pyranone
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apricot; coconut; jasmine; fruity; floral; peach
SMILES String
O1C(CCCC1=O)CC\C=C\C
InChI
1S/C10H16O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h2-3,9H,4-8H2,1H3/b3-2+
InChIKey
NBCMACYORPIYNY-NSCUHMNNSA-N
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?