Merck
W438933
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylpyridin
≥98%, FG
Synonym(e):
2,4-Lutidin, 2,4-Dimethyl-pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
FEMA-Nummer:
4389
Beilstein:
1506
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Flavis-Nummer:
14.104
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
smoky; phenolic
SMILES String
Cc1ccnc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)