Merck
W392901
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl isobutyrate
≥98%, stabilized, FG
Synonym(e):
(Z)-3-hexen-1-yl isobutyrate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
FEMA-Nummer:
3929
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.563
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Enthält
0.01-0.20% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
92 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; green; fruity
SMILES String
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3/b6-5-
InChIKey
OSMAJVWUIUORGC-WAYWQWQTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural occurrence: Guava, spearmint, Chinese quince.
Biochem./physiol. Wirkung
Odor at 1%
Taste at 1-5 ppm
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 78-78 (2000)