Merck
W391018
Sigma-Aldrich
Cyclopentanon
≥99%, FG
Synonym(e):
Cyclopentanon, Dumasin, Ketopentamethylen
About This Item
Lineare Formel:
C5H8(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
FEMA-Nummer:
3910
Beilstein:
605573
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.149
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51 °C (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
minty
SMILES String
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
InChIKey
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cyclopentanon ist ein zyklisches Keton, das in Lauchspezies, Rindfleisch, Käse und Hühnerfleisch vorkommt. Es wird allgemein als Duftbestandteil von Duftstoffen und in nicht kosmetischen Produkten verwendet.
Anwendung
  • High-oxygen-modified atmospheric packaging delays flavor and quality deterioration in fresh-cut broccoli.: Diese Studie untersucht die Auswirkungen von Verpackungen unter Schutzatmosphäre (MAP, Modified Atmosphere Packing) auf die Erhaltung frisch geschnittenen Brokkolis. Cyclopentanon wird als signifikante Verbindung im Aromaprofil identifiziert, was zum Verständnis von Verpackungstechnologien beiträgt, welche die Lebensmittelqualität erhalten und die Haltbarkeit verlängern. (He et al., 2024).
  • Selective production of methylindan and tetralin with xylose or hemicellulose.: Die Studie legt den Fokus auf die selektive Produktion von Methylindan und Tetralin unter Verwendung von Xylose oder Hemizellulose, wobei Cyclopentanon eine Schlüsselrolle in den katalytischen Prozessen spielt. Diese Forschung liefert Einblicke in die nachhaltige chemische Produktion von aus Biomasse gewonnenen Rohstoffen. (Zou et al., 2024).
  • Synthesis of Hydroxylamine via Ketone-Mediated Nitrate Electroreduction.: Dieser Artikel stellt eine neuartige Methode zur Synthese von Hydroxylamin durch ketonvermittelte Nitrat-Elektroreduktion unter Verwendung von Cyclopentanon vor. Die Ergebnisse zeigen die Vielseitigkeit von Cyclopentanon in der elektrochemischen Synthese und sein Potenzial für Anwendungen in der nachhaltigen Chemie (Jia et al., 2024).
Sonstige Hinweise
Unter inertem Gas handhaben und lagern.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragrance material review on cyclopentanone.
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S608-S612 (2012)
Pragya Verma et al.
The Journal of organic chemistry, 76(14), 5606-5613 (2011-06-02)
The density functional theory investigation on the mechanism of NHC-catalyzed cycloannulation reaction of the homoenolate derived from butenal with pentenone is studied. The M06-2X/6-31+G** and B3LYP/6-31+G** levels of theory, including the effect of continuum solvation in dichloromethane and tetrahydrofuran, are
Anqi Ma et al.
Organic letters, 12(16), 3634-3637 (2010-08-14)
The O-TMS-protected diphenylprolinol-catalyzed cascade double Michael addition reactions of alpha,beta-unsaturated aldehydes with a beta-keto ester bearing a highly electron-deficient olefin unit occur smoothly to afford polysubstituted cyclopentanones. This process allows formation of four contiguous stereocenters in the cyclopentanone ring in
Na Lin et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(10), 3669-3680 (2012-02-09)
We present a theoretical study of vibrationally resolved circular dichroism spectra, both in the adiabatic and non-adiabatic frameworks, with a full account of Franck-Condon and Herzberg-Teller vibrational contributions for the former. Model calculations have been performed on 2(R)-deuteriocyclopentanone, whose chirality
Mohi Uddin Jewel et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(5) (2020-03-04)
Fully inkjet-printed device fabrication is a crucial goal to enable large-area printed electronics. The limited number of two-dimensional (2D) material inks, the bottom-gated structures, and the low current on/off ratio of thin-film transistors (TFTs) has impeded the practical applications of