Merck
W318000
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopropionsäure
≥95%, FG
Synonym(e):
Thiolessigsäure, 2-Mercapto-propionsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(SH)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.14
FEMA-Nummer:
3180
Beilstein:
506218
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
4156
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.039
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.481 (lit.)
bp
102 °C/16 mmHg (lit.)
203-208 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-14 °C (lit.)
Dichte
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
meaty; roasted; sulfurous
SMILES String
CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)
InChIKey
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Mercaptopropionsäure ist ein synthetischer Geschmack und Hautsensibilisator, der in der Kosmetik, in Lebensmitteln und in Haushaltspflegeprodukten zur Anwendung kommt.
Anwendung
  • Verbesserung der Wirksamkeit der photodynamischen Therapie auf ALA-Basis: 2-MPA wurde bei der einstufigen wässrigen Synthese von anionischen und kationischen AgInS2-Quantenpunkten eingesetzt und zeigte eine signifikante Verbesserung in der therapeutischen Wirksamkeit der photodynamischen Krebstherapie auf Aminolävulinsäure-Basis (Hashemkhani et al., 2022).
  • Herstellung von hierarchischen Hetero-Architekturen von Kernschalen: 2-MPA erleichtert die Zusammenstellung von Au@ZnO-Heterostrukturen für photokatalytische Anwendungen und unterstreicht seine Schlüsselrolle bei der Synthese von komplexen nanostrukturierten Materialien (Pączkowski und Gawdzik, 2021).
  • Untersuchung genotoxischer und apoptotischer Signalwege: In dieser Studie werden 2-MPA beschichtete Silbersulfid-Quantenpunkte verwendet, um ihre Wirkung auf genotoxische und apoptotische Signalwege in vitro zu untersuchen und Erkenntnisse über die Biokompatibilität und das Sicherheitsprofil dieser Nanomaterialienzu liefern (Ozkan Vardar et al., 2018).
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2-mercaptopropionic acid, CAS Registry Number 79-42-5
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 111987-111987 (2021)
The suitability of barley and corn starches in their native and chemically modified forms for volatile meat flavor encapsulation
Jeon Y-J, et al.
Food Research International, 36(4), 349-355 (2003)
H/D exchange reactions in dinuclear iron thiolates as activity assay models of Fe-H2ase.
X Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(39), 9710-9711 (2001-09-27)
Glen G Briand et al.
Inorganic chemistry, 43(20), 6495-6500 (2004-09-28)
Although bismuth compounds have been used in medicine for over 200 years, chemical characterization of complexes involving biological molecules is minimal and mechanisms of bioactivity are ill-defined. The thiophilic nature of bismuth implicates sulfur centers as likely sites for interaction
Khoa Huynh et al.
Talanta, 218, 121109-121109 (2020-08-17)
Thiol compounds (R-SH) have many important biological functions and are principal controls of the speciation of several toxic metals in the environment. However, determining the concentration of thiols associated with environmental matrices is challenging due to the compounds' low abundance