W337706
trans-2,cis-6-Nonadienal
mixture of isomers, ≥96%, stabilized, FCC, FG
Synonym(e):
(E,Z)-Nona-2,6-dienal, Veilchenblätter-Aldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Assay
≥96%
Enthält
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cucumber; fatty; green; vegetable; violet
SMILES String
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
InChIKey
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Induction of a wide range of C(2-12) aldehydes and C(7-12) acyloins in the kidney of Wistar rats after treatment with a renal carcinogen, ferric nitrilotriacetate.: Toyokuni et al. untersuchen die biochemischen Auswirkungen von Eisennitrilotriacetat, einem Nierenkarzinogen, auf die Bildung verschiedener Aldehyde, einschließlich trans-2,cis-6-Nonadienal, in den Nieren von Wistar-Ratten. Diese Forschungsarbeit unterstreicht die Rolle von oxidativem Stress und Lipidperoxidation bei der renalen Karzinogenese (Toyokuni et al., 1997).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
181.4 °F
Flammpunkt (°C)
83 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?