Merck
W316255
Sigma-Aldrich
Furfuryl thioacetate
natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
S-Furfuryl thioacetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.20
FEMA-Nummer:
3162
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
13.033
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
burnt; coffee; meaty; roasted
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)