Merck
W315605
Sigma-Aldrich
4-Ethylphenol
≥98%, FG
Synonym(e):
1-Ethyl-4-hydroxybenzol, 4-Hydroxyphenylethan, p-Ethylphenol
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.16
FEMA-Nummer:
3156
Beilstein:
1363317
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
550
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
eCl@ss:
39023356
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
4.022
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
smoky; phenolic
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Dampfdichte
4.2 (vs air)
Dampfdruck
0.13 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
bp
218-219 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
smoky; phenolic
SMILES String
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChIKey
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Ethylphenol (4-EP) ist eine para-substituierte Phenolverbindung. Es ist einer der wichtigen Aromastoffe in Rotwein. Das mit 4-EP in Rotwein assoziierte Aroma wird beschrieben als ′′pferdeartig′′, ′′ledrig′′, ′′medizinisch′′, ′′rauchig′′ und erinnernd an ′′Bauernhof′′, ′′Tiere′′ und ′′schweißigen Sattel′′. Ein Entstehen von 4-EP aus p-Cumarsäure in synthetischen Medien unter Verwendung mehrerer mit der Weinproduktion verbundener Hefespezies wird berichtet.
Anwendung
  • Sorption Behavior of Volatile Phenols at the Oak Wood/Wine Interface in a Model System.: In dieser Studie wird die Wechselwirkung zwischen 4-Ethylphenol und Eichenholz bei der Weinalterung untersucht, die zum Verständnis der Adsorption von flüchtigen Phenolen und ihrer Auswirkungen auf den Weingeschmack beiträgt (Barra-García et al., 2006).
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Removal of 4-Ethylphenol and 4-Ethylguaiacol with Polyaniline-Based Compounds in Wine-Like Model Solutions and Red Wine.
Carrasco-Sanchez V, et al.
Molecules (Basel), 20(8), 14312-14325 (2015)
Identification of yeasts isolated from wine-related environments and capable of producing 4-ethylphenol.
Dias L, et al.
Food Microbiology, 20(5), 567-574 (2003)
Phenol and para-substituted phenols electrochemical oxidation pathways.
Enache TA and Oliveira-Brett AM.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 655(1), 9-16 (2011)
Factors affecting the production of 4-ethylphenol by the yeast Dekkera bruxellensis in enological conditions.
Dias L, et al.
Food Microbiology, 20(4), 377-384 (2003)
Molecularly Imprinted High Affinity Nanoparticles for 4-Ethylphenol Sensing.
Garcia-Mutio D, et al.
Procedia Engineering, 120, 1132-1136 (2015)