Merck
W290203
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinen
≥97%, FCC, FG
Synonym(e):
(1S)-(−)-α-Pinen, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en, (1S,5S)-2-Pinen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
FEMA-Nummer:
2902
Beilstein:
1903790
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2112
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
eCl@ss:
39011007
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
01.004
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Pinus spp.
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.320
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Dampfdruck
~3 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Optische Aktivität
[α]20/D −41°, neat
Selbstzündungstemp.
491 °F
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-64 °C (lit.)
Dichte
0.857 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
α-pinene and β-pinene
Organoleptisch
camphoraceous; woody; pine
SMILES String
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Allgemeine Beschreibung
(-)-α-Pinene is a volatile monoterpene mainly found in forest trees such as Eucalyptus sp., Pinus sp. and Quercus sp.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
88.3 °F
Flammpunkt (°C)
31.3 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
?-Pinene inhibits growth and induces oxidative stress in roots.
Singh HP, et al.
Annals of Botany, 98(6), 1261-1269 (2006)