Wichtige Dokumente
W275301
Methylisovalerat
≥99%, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.393 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; fruity; sweet
SMILES String
COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?