Wichtige Dokumente
W270036
Methyl cyclopentenolone hydrate
natural, 99%, FG
Synonym(e):
Methyl cyclopentenolone hydrate, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione hydrate, Cyclotene hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
99%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C
Löslichkeit
ethanol: soluble
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
caramel; maple
SMILES String
O.CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2.H2O/c1-4-2-3-5(7)6(4)8;/h4H,2-3H2,1H3;1H2
InChIKey
LDLRTLHIDXJSQW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?