Merck
W251801
Sigma-Aldrich
Geranyl isovalerate
≥95%, stabilized, FG
Synonym(e):
Geranyl 3-methyl butanoate, Trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl isovalerate, [(3E)-3,7-dimethylocta-3,6-dienyl] 3-methylbutanoate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.37
FEMA-Nummer:
2518
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
448
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.453
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Enthält
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Zusammensetzung
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
279 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
geraniol
Organoleptisch
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
SMILES String
CC(C)CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-12(2)7-6-8-14(5)9-10-17-15(16)11-13(3)4/h7,9,13H,6,8,10-11H2,1-5H3/b14-9+
InChIKey
SOUKTGNMIRUIQN-NTEUORMPSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)