Wichtige Dokumente
W267215
4-(4-Methoxyphenyl)-2-Butanon
natural, ≥96%, FG
Synonym(e):
Anisylaceton
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
botanical
Qualität
FG
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8 °C (lit.)
Dichte
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; floral; raspberry; sweet
SMILES String
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)