Wichtige Dokumente
W224908
L-Carvon
natural, 99%, FG
Synonym(e):
(R)-(−)-Carvon, (−)-Carvon, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenon, p-Mentha-6,8-dien-2-on, Carvol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
5.2 (vs air)
Dampfdruck
0.4 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Zusammensetzung
contains IFRA restricted carvone
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
Dichte
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
carvone
Organoleptisch
herbaceous; spearmint
SMILES String
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
InChIKey
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?