Merck
U1605
Sigma-Aldrich
Laurinsäurenitril
99%
Synonym(e):
Dodecannitril, Undecylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.32
Beilstein:
970348
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
198 °C/100 mmHg (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-11H2,1H3
InChIKey
VXCUURYYWGCLIH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)