Wichtige Dokumente
280925
2,2-Dimethylpropiophenon
98%
Synonym(e):
tert.-Butylphenylketon, Pivalophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
219-222 °C (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-11(2,3)10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChIKey
OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)