Merck
T39802
Sigma-Aldrich
p-Tolyldisulfid
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3C6H4)2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
43-46 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(SSc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14S2/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-16-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChIKey
TZOVOULUMXXLOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)