SYNF650010C
Synthware™ Hirsch micro funnel
capacity 7 mL, disc O.D. 10 mm, stem O.D. 7 mm
Synonym(e):
Synthware F650010C, filter micro funnel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
F650010C
Kapazität
7 mL
Scheibe AD
10 mm
Scheibendurchm.
10 mm
Schaft AD
7 mm
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)