Merck
SYNC182402
Synthware chromatography reservoir
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware C182402, Glass chromatography reservoir
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Materialien
colorless
glass
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Qualität
for chromatography
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C182402
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
For flash chromatography.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)