SLW2140/02M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 45 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 2140/02M
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
fits filter diam. 55 - 70 mm
Leistungsmerkmale
short stem
Hersteller/Markenname
2140/02M
SciLabware
Filterdurchm.
55—70 mm
Schaft L
45 mm
Schaft AD
8 mm
Oberteil AD
45 mm
Allgemeine Beschreibung
- With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)