SLW1620/22M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
66 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1620/22M
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1620/22M
AD × L
24 mm × 200 mm
Kapazität
66 mL
66 mL
Röhrchendurchm.
24 mm
Wandstärke
1.2 mm
Allgemeine Beschreibung
- Conforms to ISO 4142
- High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
- Allows use at temperatures up to 500 deg. C
- Excellent resistance to chemical attack
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)