Wichtige Dokumente
QBD11451
MAL-dPEG®12-Tris(-dPEG®24-acid)3
>90% (HPLC)
Synonym(e):
Branched Maleimide-PEG-acid, Branched carboxy-PEG-maleimide, MAL-PEG12-Tris(-PEG24-acid)3, MAL-PEG600-Tris(PEG1200-COOH)3
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90% (HPLC)
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Polymerarchitektur
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NC(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)COCC
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)