Wichtige Dokumente
QBD11384
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-DSPE is a micelle building block with a dPEG spacer attached a DOTA-tris(acid) metal chelator.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)