Wichtige Dokumente
QBD11135
Phthalimidooxy-dPEG®12-NHS ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCON1C(C2=C(C1=O)C=CC=C2)=O)ON3C(CCC3=O)=O
InChIKey
BDEBVNZJDONSKM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)