Wichtige Dokumente
QBD10825
Biotin-dPEG®7-azide
Synonym(e):
(3aS,4S,6aR)-N-(23-Azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1NC(C2N1)CSC2CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChIKey
WOMFFURCOFOFGG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)