Wichtige Dokumente
QBD10401
NHS-dPEG®4-( m-dPEG®12)3-ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: branched
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)