Wichtige Dokumente
76318
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)-heptaethylenglykol
≥90% (oligomer purity)
Synonym(e):
Azido-PEG-amin (n=8)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (oligomer purity)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
amine
azide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H38N4O8/c19-1-3-23-5-7-25-9-11-27-13-15-29-17-18-30-16-14-28-12-10-26-8-6-24-4-2-21-22-20/h1-19H2
InChIKey
ZSFGTBJYBWJOLZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?