Wichtige Dokumente
QBD10246
Bis-dPEG®9-NHS ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)