Wichtige Dokumente
PEM3A3066
Xion PEM-Aquivion®-720
thickness 30 μm, L × W 15 cm × 15 cm
About This Item
Empfohlene Produkte
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × B
15 cm × 15 cm
Dicke
30 μm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
FC(CC)(OC(F)(C(F)(S(O)(O)=O)F)F)CC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)