Merck
802549
Sigma-Aldrich
Aquivion® D72-25BS
greener alternative
PFSA eq. wt. 720 g/mole SO3H, liquid, dispersion, 25% in water, stabilized CF3 polymer chain ends
Synonym(e):
Aquivion® SO3H-Form, Tetrafluorethylenperfluor(3-oxa-4-pentensulfonsäure)-copolymer, Ethansulfonsäure
About This Item
Lineare Formel:
(C4HF7O4S .C2F4)x
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
dispersion
liquid
Äquiv.gew.
720±20g/mol (SO3H)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
25±1 % (w/w)
Dichte
1.14 g/mL
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Acquivion®-PFSA-Dispersionen werden gewonnen aus einem Short-Side-Chain(SSC)-Copolymer aus Tetrafluorethylen und Sulfonylfluorid-Vinyl-Ether (SFVE), CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F, industriell hergestellt von der Syensqo-Gruppe. Das daraus reslutierende Perfluorpolymer weist funktionelle Gruppen in ihrer Sulfonsäureform auf (SO3H). Acivion® D72-25BS ist eine Ionomer-Dispersion mit Perfluorsulfonsäure (PFSA) mit einem Äquivalentgewicht (EW) von 720 g/eq. Das EW eines Ionomers steht für das Gewicht des Polymers, das für die Bereitstellung von 1 Mol austauschbarer Protonen erforderlich ist, umgekehrt proportional zur Ionenaustauschkapazität (IEC). Diese Dispersion ist chemisch stabilisiert, mit einem signifikanten Anteil an Polymer-Endgruppen umgewandelt in eine inerte Trifluormethyl (CF3)-Konfiguration, wodurch die Lebensdauer des Polymers verlängert wird. Acquivion® D72-25BS enthält eine Polymerkonzentration von 25 Gew.-% in einem Lösungsmittelsystem, das zu über 99 % aus Wasser besteht und frei von Ethern ist.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for use as Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cells. Click here for more information.
Anwendung
Die Superacidität der Aquivion®-PFSA-Harze in Verbindung mit ihrer hohen Konzentration an funktionellen Gruppen und ihrer elektrochemischen Stabilität macht sie zu wichtigen Komponenten in heterogenen Katalysatoren. Ihre ausgezeichnete Protonenleitfähigkeit bei geringer Wasseraufnahme macht sie ideal für die Herstellung von Trennmembranen für Protonenaustauschmembranen (PEM) in Brennstoffzellen und Elektrolyseuren, entweder als eigenständige Materialien oder verstärkt mit PTFE. Darüber hinaus werden diese Harze in der Forschung häufig als Ionomerbindemittel in den Katalysatorschichten von PEM-Geräten und als Bindemittel für die heterogene Katalyse in der Kohlendioxid-Elektrochemie verwendet. Sie werden auch auf Oberflächen von speziellen Fluorpolymeren angewendet, um die Benetzbarkeit zu verbessern. Acquivion® D72-25BS ist mit seiner kurzen Seitenkette und seinem moderaten Äquivalentgewicht ein vielversprechendes Ionomer für eine hohe Katalysatoraktivität und hochleitfähige Membranen. Ionisatoren mit geringerem Äquivalentgewicht , wie z. B. D72-25BS, weisen bei elektrochemischen Tests eine größere Protonenleitfähigkeit auf, wodurch sie besonders für PEM-Brennstoffzellen und Elektrolyseuren geeignet sind. Darüber hinaus hat sich D72-25BS als wirksam bei heterogenen Katalysatoren in der Elektrochemie von Kohlendioxid und Kohlenmonoxid sowie bei elektrochemischen Veresterungen, Etherifikationen, Akylierungen und Carboxylierungen erwiesen. D72-25BS wird zur Herstellung von Katalysatortinte verwendet, indem der Katalysator, das D72-25BS-Harz und verschiedene Lösungsmittel, in der Regel Wasser und niedrige Alkohole, dispergiert werden. Die Tinte wird dann gemischt und homogenisiert, z. B. durch Schermischen oder Ultraschallbehandlung. Forscher haben D72-25BS erfolgreich mit Katalysatoren der Platingruppe und Übergangsmetallkatalysatoren für verschiedene chemische Reaktionen kombiniert, da die Ionomere gegenüber sehr aggressiven chemischen Umgebungen, einschließlich niedrigem pH-Wert, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln, beständig sind.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sehr hohe Konzentration funktioneller Gruppen für starke Protonenleitfähigkeit (oder Na+, K+, Li+ usw.) Hoher Erweichungspunkt für Hochtemperaturbetrieb weit über 80 ºC
  • Starke Wasserrückhaltung für besseren Brennstoffzellenbetrieb bei niedriger Luftfeuchtigkeit für Membranen oder Katalysatortinten, die dieses Dispersionsmaterial verwenden
Rechtliche Hinweise
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)