Wichtige Dokumente
P66009
3-Pyridylacetonitril
98%
Synonym(e):
3-Pyridinacetonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
101-109 °C/1.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H6N2/c8-4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-2,5-6H,3H2
InChIKey
OIPHWUPMXHQWLR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?