Wichtige Dokumente
377937
3-Nitrophenylacetonitril
99%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
180 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-62 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12/h1-3,6H,4H2
InChIKey
WAVKEPUFQMUGBP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Nitrophenylacetonitrile is a builing block. Reactions of 3-nitrophenylacetonitrile with isopropyl alcohol, cyclohexyl alcohol and benzyl alcohol at high temperature have been reported.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Carbon-carbon bond cleavage and esterification of phenylacetonitrile and its derivatives affording the corresponding benzoic esters.
J. Chem. Res. (M), 2007(6), 323-324 (2007)