Wichtige Dokumente
143995
Propargylchlorid
98%
Synonym(e):
3-Chlor-1-propin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
58 °C (lit.)
Löslichkeit
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethanol: miscible
ethyl acetate: miscible
ethylene glycol: miscible
water: insoluble
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCC#C
InChI
1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2
InChIKey
LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?