Wichtige Dokumente
P33402
2-Phenylpyridin
98%
Synonym(e):
α-Phenylpyridine, o-Phenylpyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.623 (lit.)
bp
268-270 °C (lit.)
Dichte
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
InChIKey
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)