Wichtige Dokumente
299650
2-Phenylchinolin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
84-85 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H11N/c1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)16-15/h1-11H
InChIKey
FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2b(24410)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)