P10402
Heptafluor-1-iod-propan
98%
Synonym(e):
1-Iod-perfluorpropan, Heptafluorpropyliodid, Perfluorpropyljodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
7.08 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.328 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
Dichte
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChIKey
XTGYEAXBNRVNQU-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?