Wichtige Dokumente
342017
Heptafluor-2-iodpropan
98%
Synonym(e):
2-Iod-perfluorpropan, Heptafluorisopropyliodid, Perfluorisopropyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
7.12 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
Dichte
2.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F7I/c4-1(11,2(5,6)7)3(8,9)10
InChIKey
BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 1,1-difluoroethylene and tetrafluoroethylene
- CF3I, C2F5I and n-C3F7I with 1,1-difluoroethylene
- n-C3F7I with tetrafluoroethylene
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?