Merck
OCNQSS580
Sigma-Aldrich
Cd-based Core/Shell Quantum Dots with Streptavidin
fluorescence λem 580 nm, 1 μM
About This Item
UNSPSC-Code:
43211915
NACRES:
NA.23
Konzentration
1 μM
Fluoreszenz
λem 580 nm
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Streptavidin has high binding affinity to biotin or biotin-containing molecules such as proteins, peptides, polysaccharides, oligonucleotides. Streptavidin functionalized quantum dots offer an simple and universal method to conjugate those biotinylated molecules to quantum dots for downstream applications such as flow cytometry, Westen blot, microplate assay, fluorescent imaging with microscope for slide-based assay , microarray assay, bead-based assay, fluorescent sensing.The advantages of using quantum dots as fluorophores include high brightness, narrow and symmetric emission, resistant to photobleaching, etc. These unique features make quantum dots ideal optical probes for highly sensitive multiplexing applications.
Rechtliche Hinweise
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)