Wichtige Dokumente
O2706
Octafluorotoluol
98%
Synonym(e):
Perfluortoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.368 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
Dichte
1.666 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7F8/c8-2-1(7(13,14)15)3(9)5(11)6(12)4(2)10
InChIKey
USPWUOFNOTUBAD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?