Wichtige Dokumente
N24609
Nitrosobenzol
≥97%
Synonym(e):
NOB
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 51
new score: 16
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
59 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
NLRKCXQQSUWLCH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?