MT51350034
Mettler-Toledo certified buffer
pH 7, volume 250 mL
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350034
Volumen
250 mL
pH-Wert
7
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)