MT51350072
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl, volume 250 mL
Synonym(e):
electrode electrolyte
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350072
Volumen
250 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)