MS101-DIE
Serpentine Electrode Chip
MS101
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Leistungsmerkmale
electrode medium serpentine
BN/SiO2 coating
Hersteller/Markenname
MS101
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
Elektrodengröße
10 nm , chrome
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)