Wichtige Dokumente
923494
iPrMPhos
Synonym(e):
1-Diadamantylphosphino-1′-diisopropylphosphinoferrocene
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or chunks
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Verwandte Kategorien
Anwendung
Learn more about MPhos ligands and catalysts
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)