M9138
L-(−)-Maleinsäure Dinatriumsalz
≥95% (titration)
Synonym(e):
L-Hydroxybutandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (titration)
Form
powder
SMILES String
[Na].O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2/t2-;;/m0../s1
InChIKey
WPUMTJGUQUYPIV-JIZZDEOASA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)