Wichtige Dokumente
M78208
6-Methylpyridin-2-Carboxaldehyd
98%
Synonym(e):
2-Picolin-6-carbaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
Brechungsindex
n20/D 1.527 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-33 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(C=O)n1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-7(5-9)8-6/h2-5H,1H3
InChIKey
AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?