Merck
M27603
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)propionitril
98%
Synonym(e):
N-Methyl-β-alaninnitril
About This Item
Lineare Formel:
CH3NHCH2CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
Beilstein:
1699160
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CNCCC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2,4H2,1H3
InChIKey
UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)