Wichtige Dokumente
M15001
4-Methoxy-2-Methylanilin
98%
Synonym(e):
2-Methyl-p-anisidin, m-Cresidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.565 (lit.)
bp
248-249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-14 °C (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?